Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE19115143-5GEA 0 EUR InStock
MOLE19115143-5G
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665762
Numéro CAS: 394-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité