Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26556.03 H26556.06
H26556.03EA 83.5 EUR InStock
H26556.03 H26556.06
Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque ≥97%
Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 196194-58-8 Molecular Formula: C7H3ClF2O2 Formula Weight: 192.55 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD06203570
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203570
Numéro CAS: 196194-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité