Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque
Attention
005183-1G 005183-5G 005183-25G
FLUO005183-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005183-1G FLUO005183-5G FLUO005183-25G
Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque
Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143290
Numéro CAS: 403-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité