1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 107 EUR InStock
A11808.14 A11808.22
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène ≥98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (15 mmHg)
Densité: 2.020
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042210
Numéro CAS: 156150-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité