Isothiocyanate de 3-cloro-4-fluorophényle
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-isothiocyanatobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-isothiocyanatobenzene
008759-5G 008759-25G
FLUO008759-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008759-5G FLUO008759-25G
Isothiocyanate de 3-cloro-4-fluorophényle
Isothiocyanate de 3-cloro-4-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Numéro MDL: MFCD00060700
Numéro CAS: 137724-66-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité