Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-fluoroaniline ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H26148.03EA 97.5 EUR InStock
H26148.03
4-Chloro-3-fluoroaniline ≥99%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 367-22-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 59-61°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01090987


Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090987
Numéro CAS: 367-22-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité