4-Chloro-3-fluoroanisole
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
004420-5G 004420-10G 004420-25G
FLUO004420-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004420-5G FLUO004420-10G FLUO004420-25G
4-Chloro-3-fluoroanisole
4-Chloro-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042570
Numéro CAS: 501-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité