Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10536.06EA 105 EUR InStock
A10536.06 A10536.03
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1,57
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052957
Numéro CAS: 85958-57-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité