Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
004425-1G 004425-5G 004425-25G
FLUO004425-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004425-1G FLUO004425-5G FLUO004425-25G
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00052957
Numéro CAS: 85958-57-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité