Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
021393-5G 021393-25G
FLUO021393-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021393-5G FLUO021393-25G
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094234
Numéro CAS: 351003-48-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité