Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20161.06 L20161.14 L20161.22
L20161.06EA 65.1 EUR InStock
L20161.06 L20161.14 L20161.22
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque ≥97%
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 19094-56-5 Molecular Formula: C7H4ClIO2 Formula Weight: 282.46 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2254110
Formule: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079731
Numéro CAS: 19094-56-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité