2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène
Synonyms: 3-Chloro-4-iodonitrobenzene
CFF960.1 005496-1G 005496-5G 005496-25G
CHMPCFF960.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF960.1 FLUO005496-1G FLUO005496-5G FLUO005496-25G
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45 g/mol
Point de fusion: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00024589
Numéro CAS: 41252-96-4
EINECS: 255-278-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité