Isocyanate de 3,5-dichlorophényle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 86.7 EUR InStock
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle 96%
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…35 °C
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013859
Numéro CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité