Isocyanate de 3,5-dichlorophényle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR InStock
8.42691.0001 8.42691.0005
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle pour la synthèse
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013859
Numéro CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité