Isocyanate de 2,5-dichlorophényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0397-25G D0397-5G
TCIAD0397-25GEA 193 EUR InStock
TCIAD0397-25G TCIAD0397-5G
Isocyanate de 2,5-dichlorophényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 2,5-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002002
Numéro CAS: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&vid=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité