Isocyanate de 2-chlorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 50.4 EUR InStock
B21489.06 B21489.14
Isocyanate de 2-chlorophényle ≥98%
Isocyanate de 2-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Densité: 1.273 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
ONU: 3382
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité