Isocyanate de 4-chlorophényle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
166560250 166561000 166565000
ACRO166560250EA 32.5 EUR InStock
ACRO166560250 ACRO166561000 ACRO166565000
Isocyanate de 4-chlorophényle 98%
Isocyanate de 4-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002024
Numéro CAS: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité