Isocyanate de 4-chlorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14966.06 A14966.14 A14966.22
A14966.06EA 23.3 EUR InStock
A14966.06 A14966.14 A14966.22
Isocyanate de 4-chlorophényle ≥98%
Isocyanate de 4-chlorophényle
Purity: 98% CAS No.: 104-12-1 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5618 Odour: Pungent Melting Point: 29-31° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 386235 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002024
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1.200
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002024
Numéro CAS: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité