Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01903.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01903.1 MAYBSB01903.50
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Formule: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222,46 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 66…67 °C
Numéro MDL: MFCD00013845
Numéro CAS: 2505-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité