Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzène
MAYBSB01755.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01755.50 MAYBSB01755.1 MAYBSB01755EA
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 256…258 °C (1013 hPa)
Densité: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041048
Numéro CAS: 6590-97-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité