Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
008814-1G 008814-5G 008814-25G
FLUO008814-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008814-1G FLUO008814-5G FLUO008814-25G
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041056
Numéro CAS: 6590-95-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité