Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzène
MAYBSB01627EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01627EA MAYBSB01627.1 MAYBSB01627.50
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00037827
Numéro CAS: 6590-96-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité