Isothiocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-5-isothiocyanatobenzène
B20687.06EA 66.8 EUR InStock
B20687.06 B20687.14
Isothiocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥98%
Isothiocyanate de 3,5-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041072
Numéro CAS: 6590-93-8
EINECS: 000-000-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité