Isothiocyanate de 2-chlorophényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO292240050EA 54.7 EUR InStock
ACRO292240050 ACRO292240250
Isothiocyanate de 2-chlorophényle 99%
Isothiocyanate de 2-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Densité: 1,29 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004801
Numéro CAS: 2740-81-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6598 to 1.6630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité