Isothiocyanate de 3-chlorophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11999.06 A11999.14
A11999.06EA 54.6 EUR InStock
A11999.06 A11999.14
Isothiocyanate de 3-chlorophényle ≥97%
Isothiocyanate de 3-chlorophényle
Purity: 97% CAS No.: 2392-68-9 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6585 Odour: Pungent Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 636856 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004805
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 249…250 °C
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1.281
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004805
Numéro CAS: 2392-68-9
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité