Isothiocyanate de 3-chlorophényle
008774-5G 008774-25G 008774-10G
FLUO008774-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008774-5G FLUO008774-25G FLUO008774-10G
Isothiocyanate de 3-chlorophényle
Isothiocyanate de 3-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1.281 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004805
Numéro CAS: 2392-68-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité