Isothiocyanate de 4-chlorophényle
Synonyms: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
008775-5G 008775-25G 008775-10G
FLUO008775-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008775-5G FLUO008775-25G FLUO008775-10G
Isothiocyanate de 4-chlorophényle
Isothiocyanate de 4-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 135…142 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004810
Numéro CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité