Isothiocyanate de 2,3,4-trichlorophényle
Synonyms: 1-Isothiocyanato-2,3,4-trichlorobenzene
009578-1G 009578-5G
FLUO009578-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009578-1G FLUO009578-5G
Isothiocyanate de 2,3,4-trichlorophényle
Isothiocyanate de 2,3,4-trichlorophényle
Formule: C₇H₂Cl₃NS
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00041049
Numéro CAS: 127142-69-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité