Isothiocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Synonyms: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trichlorobenzene
009580-1G 009580-5G 009580-25G
FLUO009580-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009580-1G FLUO009580-5G FLUO009580-25G
Isothiocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Isothiocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Formule: C₇H₂Cl₃NS
MW: 238,52 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…81 °C
Numéro MDL: MFCD00041053
Numéro CAS: 22134-07-2
EINECS: 244-798-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité