Isothiocyanate de 2-chloro-5-nitrophényle
008771-5G 008771-1G
FLUO008771-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008771-5G FLUO008771-1G
Isothiocyanate de 2-chloro-5-nitrophényle
Isothiocyanate de 2-chloro-5-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00060632
Numéro CAS: 57135-68-9
EINECS: 260-586-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité