Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
Synonyms: 2-Chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzene
008770-5G 008770-1G
FLUO008770-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008770-5G FLUO008770-1G
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Numéro MDL: MFCD00041244
Numéro CAS: 23165-64-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité