5-Chloro-2-nitroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11241.06 A11241.14
A11241.06EA 36.1 EUR InStock
A11241.06 A11241.14
5-Chloro-2-nitroaniline ≥97%
5-Chloro-2-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1635-61-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 2210201
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007776
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007776
Numéro CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité