2-Amino-4-chlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10199500EA 70.7 EUR InStock
EHERC10199500
2-Amino-4-chlorophénol
2-Amino-4-chlorophénol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Numéro MDL: MFCD00007694
Numéro CAS: 95-85-2
ONU: 2673
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité