Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-chlorophénol

Fournisseur: Molekula

MOLEM86953154EA 0 EUR InStock
MOLEM86953154
2-Amino-4-chlorophénol
2-Amino-4-chlorophénol


Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Numéro MDL: MFCD00007694
Numéro CAS: 95-85-2
ONU: 2673
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité