Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chlorophénol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO297280050EA 112 EUR InStock
ACRO297280050 ACRO297280250
2-Amino-5-chlorophénol 98%
2-Amino-5-chlorophénol


Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 152…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093863
Numéro CAS: 28443-50-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité