Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trichloronitrobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17763400EA 76.3 EUR InStock
EHERC17763400
2,3,4-Trichloronitrobenzène
2,3,4-Trichloronitrobenzène


Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point de fusion: 55,5 °C
Numéro MDL: MFCD00007063
Numéro CAS: 17700-09-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité