Tecnazène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
45672-250MGEA 61.2 EUR InStock
45672-250MG
Tecnazène, Supelco®
Tecnazène
Formule: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007066
Numéro CAS: 117-18-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité