2,4-Dichloro-5-nitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18369.14EA 348 EUR InStock
L18369.14
2,4-Dichloro-5-nitrophénol ≥98%
2,4-Dichloro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093072
Numéro CAS: 39489-77-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité