2-Chloro-6-nitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17172.14 A17172.03 A17172.06
A17172.14EA 271 EUR InStock
A17172.14 A17172.03 A17172.06
2-Chloro-6-nitrophénol ≥98%
2-Chloro-6-nitrophénol
Purity: 98%
CAS No.: 603-86-1
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD00024233
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024233
Numéro CAS: 603-86-1
EINECS: 210-061-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité