2,3,4,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442282.EA 69.8 EUR InStock
442282.
2,3,4,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
2,3,4,6-Tétrachlorophénol
Formule: C₆H₂Cl₄O
MW: 231,89 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,839 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 58-90-2
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité