2,3,5,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442284.EA 73.9 EUR InStock
442284.
2,3,5,6-Tétrachlorophénol étalon analytique, Supelco®
2,3,5,6-Tétrachlorophénol
Formule: C₆H₂Cl₄O
MW: 231,89 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…115 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044671
Numéro CAS: 935-95-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité