Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trichlorophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17774800EA 272 EUR InStock
EHERC17774800
3,4,5-Trichlorophénol
3,4,5-Trichlorophénol


Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00130143
Numéro CAS: 609-19-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité