4-Chlororésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
110061000 110065000
ACRO110061000EA 49.4 EUR InStock
ACRO110061000 ACRO110065000
4-Chlororésorcinol 98%
4-Chlororésorcinol
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 106…110 °C
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002273
Numéro CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité