4-Chlororésorcinol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
B24076.14 B24076.22 B24076.36
B24076.14EA 28.1 EUR InStock
B24076.14 B24076.22 B24076.36
4-Chlororésorcinol ≥98%
4-Chlororésorcinol
Purity: 98% CAS No.: 95-88-5 Molecular Formula: C6H5ClO2 Formula Weight: 144.56 Melting Point: 108-111° Boiling Point: 146-148°/18mm MDL No.: MFCD00002273
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 146…148 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002273
Numéro CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité