3-Chlorothioanisole
Attention
Synonyms: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
003553-5G 003553-25G
FLUO003553-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003553-5G FLUO003553-25G
3-Chlorothioanisole
3-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 44 °C (0.08 mmHg)
Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00040127
Numéro CAS: 4867-37-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité