4-Chlorothioanisole
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
002972-25G 002972-100G
FLUO002972-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002972-25G FLUO002972-100G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 44 °C (0.08 mmHg)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00013643
Numéro CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité