Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00422EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00422EA MAYBTL00422.1 MAYBTL00422.50
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279,96 g/mol
Point de fusion: 65…66 °C
Numéro MDL: MFCD00024871
Numéro CAS: 34732-09-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité