Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
013069-5G 013069-25G
FLUO013069-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013069-5G FLUO013069-25G
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279,96 g/mol
Point de fusion: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00052973
Numéro CAS: 51527-73-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité