Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
003582-25G 003582-100G
FLUO003582-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003582-25G FLUO003582-100G
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00007429
Numéro CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité