Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15615.03EA 42 EUR InStock
A15615.03 A15615.06
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052311
Numéro CAS: 6579-54-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité